Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ Silica HPLC-søjle, 5 μm
Artikelnummer. 11597431 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
50 mm
200 mm
300 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
4 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11597431
Brand: Thermo Scientific™ 30005304030
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et ubundet medie, der giver et effektivt værktøj til normalfasekromatografi af upolære og moderat polære organiske forbindelser
  • Fremragende batch-til-batch reproducerbarhed
  • Kugleformet partikel med snæver partikelstørrelsesfordeling
  • Lang søjlelevetid
  • Høj ydeevne og kolonneeffektivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4 mm
Længde (metrisk) 300 mm
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 120 Å
Overfladeareal 170 m²/g
USP type L3
Stationær fase Silica
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 0%
Kolonnetype Normal fase
Fase Normal fase