Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ Silica HPLC-søjle, 5 μm
Artikelnummer. 10240945 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
50 mm
200 mm
300 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
4 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10240945
Brand: Thermo Scientific™ 30005054030
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et ubundet medie, der giver et effektivt værktøj til normalfasekromatografi af upolære og moderat polære organiske forbindelser
  • Fremragende batch-til-batch reproducerbarhed
  • Kugleformet partikel med snæver partikelstørrelsesfordeling
  • Lang søjlelevetid
  • Høj ydeevne og kolonneeffektivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4 mm
Længde (metrisk) 50 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 120 Å
Overfladeareal 170 m²/g
Temperatur 60 °C
USP type L3
Stationær fase Silica
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs type A-silica
Kulstofbelastning 0%
Kolonnetype Normal fase
Endcapped Nej
Fase Normal fase