Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ Silica normalfase HPLC-søjle, 3μ m, 4 mm x 150 mm
Artikelnummer. 10221285 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10221285
Brand: Thermo Scientific™ 30003154030
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kolonneformat: Analytisk kolonne; Kulstofbelastning: 0%; Porestørrelse: 120Å ; Kolonnefase: Normal fase
  • Kolonneformat: Analytisk
  • Partikelstørrelse: 3 μm
  • Porestørrelse: 120Å
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4 mm
Længde (metrisk) 150 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 3 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 120 Å
Overfladeareal 170 m²/g
Temperatur 60 °C
USP type L3
Stationær fase Silica
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs type A-silica
Kulstofbelastning 0%
Kolonnetype Normal fase
Endcapped Nej
Fase Normal fase