Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ SAS C1 LC kolonne
Artikelnummer. 11537481 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
125 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11537481
Brand: Thermo Scientific™ 30505124630
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Adskil moderat polære og multifunktionelle forbindelser med Thermo Scientific™ Hypersil™ SAS C1 LC kolonner.
  • Et kort alkylkædet omvendt fasemateriale
  • Selektivitet for polære og multifunktionelle forbindelser
  • Kan bruges i ion-par adskillelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Længde (metrisk) 125 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 120 Å
Overfladeareal 170 m²/g
Temperatur 60 °C
USP type L13
Stationær fase C1
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs type A-silica
Kulstofbelastning 2.5%
Kolonnetype Blandet tilstand
Endcapped Nej
Fase Omvendt fase og ion-parring