Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ SAS C1 HPLC-søjler
Artikelnummer. 10523425 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
30 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
4 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
Endcapped:
Ja
No
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 10523425
Brand: Thermo Scientific™ 30505154630
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges til moderat polær og multifunktionel sammensætningsselektivitet.
Adskil moderat polære og multifunktionelle forbindelser med Thermo Scientific™ Hypersil™ SAS C1 LC kolonner.
Klassisk Hypersil stationære faser er anerkendt som en industristandard i HPLC. Bevist som et effektivt analytisk værktøj, klassisk Hypersil faser er veletablerede og refereres til i HPLC-metoder. Kvaliteten er sikret ved fremstilling under ISO 9001-2000 kvalitetsretningslinjer.
  • Et kort alkylkædet omvendt fasemateriale
  • Selektivitet for polære og multifunktionelle forbindelser
  • Kan bruges i ion-par adskillelser
Bestillingsoplysninger:
Andre kolonnedimensioner er tilgængelige. Fås også i 10 μm. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Længde (metrisk) 150 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 120 Å
Overfladeareal 170 m²/g
Temperatur 60 °C
USP type L13
Stationær fase C1
Produktlinje Hypersil klassisk
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs type A-silica
Kulstofbelastning 3%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.