Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP Si HPLC kolonner
Artikelnummer. 16399116 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
8 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
4.6 mm
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Kolonneformat:
Beskyttelseskolonne
Forberedende kolonne, forlænget liv
Forberedende kolonne, standard
Vagt 1/16 in.
Vagt 1/8 in.
Pakningsstørrelse:
Hver
35 product options available for selection
Product selection table with 35 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Kolonneformat Pakningsstørrelse
16399116 100 mm 20 mm Forberedende kolonne, standard -
16349106 8 mm 10 mm Beskyttelseskolonne -
16359106 20 mm 10 mm Beskyttelseskolonne -
16369106 30 mm 10 mm Vagt 1/16 in. -
16379106 30 mm 10 mm Vagt 1/8 in. -
16389106 20 mm 20 mm Beskyttelseskolonne Hver
16399106 30 mm 20 mm Vagt 1/16 in. -
16309116 30 mm 20 mm Vagt 1/8 in. -
16319116 50 mm 2 mm Forberedende kolonne, standard -
16329116 50 mm 4.6 mm Forberedende kolonne, standard -
16339116 50 mm 10 mm Forberedende kolonne, standard Hver
16349116 50 mm 20 mm Forberedende kolonne, standard -
16359116 50 mm 25 mm Forberedende kolonne, forlænget liv -
16369116 100 mm 2 mm Forberedende kolonne, standard -
16379116 100 mm 4.6 mm Forberedende kolonne, standard -
16389116 100 mm 10 mm Forberedende kolonne, standard -
16309126 100 mm 25 mm Forberedende kolonne, forlænget liv -
16319126 150 mm 2 mm Forberedende kolonne, standard -
16329126 150 mm 4.6 mm Forberedende kolonne, standard -
16339126 150 mm 10 mm Forberedende kolonne, standard -
16349126 150 mm 20 mm Forberedende kolonne, standard -
16359126 150 mm 25 mm Forberedende kolonne, forlænget liv -
16369126 150 mm 30 mm Forberedende kolonne, standard -
16379126 150 mm 30 mm Forberedende kolonne, forlænget liv -
16389126 150 mm 50 mm Forberedende kolonne, standard -
16399126 150 mm 50 mm Forberedende kolonne, forlænget liv -
16309136 250 mm 2 mm Forberedende kolonne, standard -
16319136 250 mm 4.6 mm Forberedende kolonne, standard -
16329136 250 mm 10 mm Forberedende kolonne, standard -
16339136 250 mm 20 mm Forberedende kolonne, standard -
16349136 250 mm 25 mm Forberedende kolonne, forlænget liv -
16359136 250 mm 30 mm Forberedende kolonne, standard -
16369136 250 mm 30 mm Forberedende kolonne, forlænget liv -
16379136 250 mm 50 mm Forberedende kolonne, standard -
16389136 250 mm 50 mm Forberedende kolonne, forlænget liv Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 35 options available.
35 options
Artikelnummer. 16399116 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 40405109270A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Adskil ikke-polære og moderat polære organiske forbindelser med Hypersil PREP Si prep LC kolonner til normal fase metoder, velegnet til USP L3 applikationer.
Bruge Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP Si-præparative HPLC-kolonner for at opskalere din normale fasekromatografianalysemetode. Silicakemien adskiller ikke-polære og moderat polære organiske forbindelser. Vores forberedende HPLC-søjler kommer i en række forskellige dimensioner, herunder en mulighed for XtendedLife-hardware, som forbedrer kolonnens levetid ved at opretholde en ensartet pakket leje.
Normal fase kromatografi
  • Silica til at adskille upolære og moderat polære organiske forbindelser.
  • USP L3.
  • pH stabil fra 2 til 7.
  • Maksimal temperatur på 60 °C.
Forberedende HPLC-søjle-hardwareindstillinger - baseret på søjlens indre diameter (i.d. ) og kolonneydelsesbehov.
Standard gevind og standard flange hardware
  • Designet til standardapplikationer, ekspertpakket og robust designet til at levere alsidige produkter til rutinemæssig brug.
  • Standard gevindbeslag til søjle i.d. < 40 mm.
  • Standard flangebeslag til søjle i.d. ≥ 40 mm.
  • Standardhardware kan modificeres efter anmodning til at være kompatibel med SFC.
XtendedLife hardware
  • Forbedrer kolonnens levetid ved at inkorporere et internt DAC-system (Dynamic Axial Compression), der sikrer, at mediesengen hele tiden er tæt pakket.
  • Kompatibel med SFC og fås i dimensioner op til 50 mm i.d.
Preparative Guards er en gennemprøvet og omkostningseffektiv måde at forlænge levetiden på din præparative kolonne. Vores forberedende vagtsøjler kræver brug af en præparativ vagtholder.
Kundespecifikke ordrer
  • Hvis der er en Thermo Scientific stationær fase, du i øjeblikket bruger og gerne vil have i en forberedende skala, der ikke er vist, eller gerne vil diskutere en specifik søjledimension, diskuterer vi gerne dine krav.
  • Kontakt venligst din lokale salgsrepræsentant for kundespecifikke ordrer.
  • Specialbyggede kolonner er ikke kvalificerede til returnering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Forberedende kolonne, standard
Diameter (metrisk) 20 mm
Længde (metrisk) 100 mm
Maks. Tryk 4300 psi (295 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 7
Porestørrelse 130 Å
Overfladeareal 195 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L3
Stationær fase Silica
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs silica
Kulstofbelastning 0%
Kolonnetype Normal fase
Endcapped Nej
Fase Normal fase