Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP Si HPLC kolonner
Artikelnummer. 16349136 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
8 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
4.6 mm
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Kolonneformat:
Beskyttelseskolonne
Forberedende kolonne, forlænget liv
Forberedende kolonne, standard
Guard Column
Vagt 1/16 in.
Vagt 1/8 in.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16349136
Brand: Thermo Scientific™ 40405259270XL
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Adskil ikke-polære og moderat polære organiske forbindelser med Hypersil PREP Si prep LC kolonner til normal fase metoder, velegnet til USP L3 applikationer.
Bruge Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP Si-præparative HPLC-kolonner for at opskalere din normale fasekromatografianalysemetode. Silicakemien adskiller ikke-polære og moderat polære organiske forbindelser. Vores forberedende HPLC-søjler kommer i en række forskellige dimensioner, herunder en mulighed for XtendedLife-hardware, som forbedrer kolonnens levetid ved at opretholde en ensartet pakket leje.
Normal fase kromatografi
  • Silica til at adskille upolære og moderat polære organiske forbindelser.
  • USP L3.
  • pH stabil fra 2 til 7.
  • Maksimal temperatur på 60 °C.
Forberedende HPLC-søjle-hardwareindstillinger - baseret på søjlens indre diameter (i.d. ) og kolonneydelsesbehov.
Standard gevind og standard flange hardware
  • Designet til standardapplikationer, ekspertpakket og robust designet til at levere alsidige produkter til rutinemæssig brug.
  • Standard gevindbeslag til søjle i.d. < 40 mm.
  • Standard flangebeslag til søjle i.d. ≥ 40 mm.
  • Standardhardware kan modificeres efter anmodning til at være kompatibel med SFC.
XtendedLife hardware
  • Forbedrer kolonnens levetid ved at inkorporere et internt DAC-system (Dynamic Axial Compression), der sikrer, at mediesengen hele tiden er tæt pakket.
  • Kompatibel med SFC og fås i dimensioner op til 50 mm i.d.
Preparative Guards er en gennemprøvet og omkostningseffektiv måde at forlænge levetiden på din præparative kolonne. Vores forberedende vagtsøjler kræver brug af en præparativ vagtholder.
Kundespecifikke ordrer
  • Hvis der er en Thermo Scientific stationær fase, du i øjeblikket bruger og gerne vil have i en forberedende skala, der ikke er vist, eller gerne vil diskutere en specifik søjledimension, diskuterer vi gerne dine krav.
  • Kontakt venligst din lokale salgsrepræsentant for kundespecifikke ordrer.
  • Specialbyggede kolonner er ikke kvalificerede til returnering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Forberedende kolonne, forlænget liv
Diameter (metrisk) 25 mm
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 3500 psi (240 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 7
Porestørrelse 130 Å
Overfladeareal 195 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L3
Stationær fase Silica
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs silica
Kulstofbelastning 0%
Kolonnetype Normal fase
Endcapped Nej
Fase Normal fase