Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP Si HPLC kolonner
Adskil ikke-polære og moderat polære organiske forbindelser med Hypersil PREP Si prep LC kolonner til normal fase metoder, velegnet til USP L3 applikationer.
Brand:  Thermo Scientific™ 40405-154630
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 16329126
  • 5305.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 02-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Vis mere
Tekniske data
Tekniske data
Forberedende kolonne, standard
150 mm
5 μm
130 Å
60 °C
Silica
0%
Nej
4.6 mm
5800 psi (400 bar)
2 til 7
195 m² /g
L3
Kugleformet, fuldt porøs silica
Normal fase
Normal fase
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP Si HPLC kolonner >