Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP ODS C18 HPLC-kolonner
Artikelnummer. 16399036 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
8 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
4.6 mm
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
10 μm
Kolonneformat:
Beskyttelseskolonne
Forberedende kolonne, forlænget liv
Forberedende kolonne, standard
Vagt 1/16 in.
Vagt 1/8 in.
Pakningsstørrelse:
Hver
63 product options available for selection
Product selection table with 63 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstørrelse Kolonneformat Pakningsstørrelse
16399036 250 mm 50 mm 10 μm Forberedende kolonne, standard -
16388976 50 mm 2 mm 3 μm Forberedende kolonne, standard Hver
16398976 50 mm 4.6 mm 3 μm Forberedende kolonne, standard -
16308986 100 mm 2 mm 3 μm Forberedende kolonne, standard -
16318986 100 mm 4.6 mm 3 μm Forberedende kolonne, standard -
16328986 150 mm 2 mm 3 μm Forberedende kolonne, standard Hver
16338986 150 mm 4.6 mm 3 μm Forberedende kolonne, standard Hver
16348986 250 mm 2 mm 3 μm Forberedende kolonne, standard -
16358986 250 mm 4.6 mm 3 μm Forberedende kolonne, standard Hver
16368986 50 mm 2 mm 5 μm Forberedende kolonne, standard Hver
16378986 50 mm 4.6 mm 5 μm Forberedende kolonne, standard -
16388986 50 mm 10 mm 5 μm Forberedende kolonne, standard -
16398986 50 mm 20 mm 5 μm Forberedende kolonne, standard -
16308996 50 mm 25 mm 5 μm Forberedende kolonne, forlænget liv -
16318996 100 mm 2 mm 5 μm Forberedende kolonne, standard -
16328996 100 mm 4.6 mm 5 μm Forberedende kolonne, standard Hver
16338996 100 mm 10 mm 5 μm Forberedende kolonne, standard -
16348996 100 mm 20 mm 5 μm Forberedende kolonne, standard -
16358996 100 mm 25 mm 5 μm Forberedende kolonne, forlænget liv -
16368996 150 mm 2 mm 5 μm Forberedende kolonne, standard -
16378996 150 mm 4.6 mm 5 μm Forberedende kolonne, standard -
16388996 150 mm 10 mm 5 μm Forberedende kolonne, standard -
16398996 150 mm 20 mm 5 μm Forberedende kolonne, standard -
16309006 150 mm 25 mm 5 μm Forberedende kolonne, forlænget liv -
16319006 150 mm 30 mm 5 μm Forberedende kolonne, standard -
16329006 150 mm 30 mm 5 μm Forberedende kolonne, forlænget liv -
16339006 150 mm 50 mm 5 μm Forberedende kolonne, standard -
16349006 150 mm 50 mm 5 μm Forberedende kolonne, forlænget liv -
16359006 250 mm 2 mm 5 μm Forberedende kolonne, standard -
16369006 250 mm 4.6 mm 5 μm Forberedende kolonne, standard Hver
16379006 250 mm 10 mm 5 μm Forberedende kolonne, standard -
16389006 250 mm 20 mm 5 μm Forberedende kolonne, standard -
16399006 250 mm 25 mm 5 μm Forberedende kolonne, forlænget liv -
16309016 250 mm 30 mm 5 μm Forberedende kolonne, standard -
16319016 250 mm 30 mm 5 μm Forberedende kolonne, forlænget liv -
16329016 250 mm 50 mm 5 μm Forberedende kolonne, standard -
16339016 250 mm 50 mm 5 μm Forberedende kolonne, forlænget liv -
16349016 8 mm 10 mm 10 μm Beskyttelseskolonne -
16359016 20 mm 10 mm 10 μm Beskyttelseskolonne -
16369016 30 mm 10 mm 10 μm Vagt 1/16 in. -
16379016 30 mm 10 mm 10 μm Vagt 1/8 in. Hver
16389016 20 mm 20 mm 10 μm Beskyttelseskolonne -
16399016 30 mm 20 mm 10 μm Vagt 1/16 in. -
16309026 30 mm 20 mm 10 μm Vagt 1/8 in. -
16319026 50 mm 10 mm 10 μm Forberedende kolonne, standard -
16329026 50 mm 20 mm 10 μm Forberedende kolonne, standard -
16339026 50 mm 25 mm 10 μm Forberedende kolonne, forlænget liv Hver
16349026 100 mm 10 mm 10 μm Forberedende kolonne, standard -
16359026 100 mm 20 mm 10 μm Forberedende kolonne, standard -
16369026 100 mm 25 mm 10 μm Forberedende kolonne, forlænget liv -
16379026 150 mm 10 mm 10 μm Forberedende kolonne, standard -
16389026 150 mm 20 mm 10 μm Forberedende kolonne, standard Hver
16399026 150 mm 25 mm 10 μm Forberedende kolonne, forlænget liv -
16309036 150 mm 30 mm 10 μm Forberedende kolonne, standard -
16319036 150 mm 30 mm 10 μm Forberedende kolonne, forlænget liv -
16329036 150 mm 50 mm 10 μm Forberedende kolonne, standard -
16339036 150 mm 50 mm 10 μm Forberedende kolonne, forlænget liv -
16349036 250 mm 10 mm 10 μm Forberedende kolonne, standard -
16359036 250 mm 20 mm 10 μm Forberedende kolonne, standard -
16369036 250 mm 25 mm 10 μm Forberedende kolonne, forlænget liv Hver
16379036 250 mm 30 mm 10 μm Forberedende kolonne, standard Hver
16389036 250 mm 30 mm 10 μm Forberedende kolonne, forlænget liv -
16309046 250 mm 50 mm 10 μm Forberedende kolonne, forlænget liv Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 63 options available.
63 options
Artikelnummer. 16399036 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 40210259570A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Perfekt til rutinemæssige arbejdsgange, vores Hypersil PREP ODS præparativ LC-søjle er en generel C18-søjle, der bruges i en bred vifte af USP L1 applikationer.
Opskaler din analysemetode vha Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP ODS C18 omvendt fase præparative HPLC kolonner. Vores søjler kommer i en række forskellige dimensioner, herunder en mulighed for XtendedLife hardware, som forbedrer søjlens levetid ved at opretholde en ensartet pakket seng. Denne C18-søjle er en generel søjle, der bruges i en bred vifte af applikationer, perfekt til rutinemæssige arbejdsgange.
Til rutinemæssige applikationer
  • C18 (USP L1) selektivitet.
  • pH stabil fra 2 til 8.
  • Maksimal temperatur på 60 °C.
Forberedende HPLC-søjle-hardwareindstillinger - baseret på søjlens indre diameter (i.d. ) og kolonneydelsesbehov.
Standard gevind og standard flange hardware
  • Designet til standardapplikationer, ekspertpakket og robust designet til at levere alsidige produkter til rutinemæssig brug.
  • Standard gevindbeslag til søjle i.d. < 40 mm.
  • Standard flangebeslag til søjle i.d. ≥ 40 mm.
  • Standardhardware kan modificeres efter anmodning til at være kompatibel med SFC.
XtendedLife hardware
  • Forbedrer kolonnens levetid ved at inkorporere et internt DAC-system (Dynamic Axial Compression), der sikrer, at mediesengen hele tiden er tæt pakket.
  • Kompatibel med SFC og fås i dimensioner op til 50 mm i.d.
Preparative Guards er en gennemprøvet og omkostningseffektiv måde at forlænge levetiden på din præparative kolonne. Vores forberedende vagtsøjler kræver brug af en præparativ vagtholder.
Kundespecifikke ordrer
  • Hvis der er en Thermo Scientific stationær fase, du i øjeblikket bruger og gerne vil have i en forberedende skala, der ikke er vist, eller gerne vil diskutere en specifik søjledimension, vil vi gerne diskutere dine krav.
  • Kontakt venligst din lokale salgsrepræsentant for kundespecifikke ordrer.
  • Specialbyggede kolonner er ikke kvalificerede til returnering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Forberedende kolonne, standard
Diameter (metrisk) 50 mm
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 2000 psi (140 bar)
Partikelstørrelse 10 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 130 Å
Overfladeareal 195 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase C18
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs silica
Kulstofbelastning 10%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase