Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP ODS C18 HPLC-kolonner
Artikelnummer. 16349006 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
8 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
4.6 mm
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
10 μm
Kolonneformat:
Beskyttelseskolonne
Forberedende kolonne, forlænget liv
Forberedende kolonne, standard
Guard Column
Vagt 1/16 in.
Vagt 1/8 in.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16349006
Brand: Thermo Scientific™ 40205159570XL
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Perfekt til rutinemæssige arbejdsgange, vores Hypersil PREP ODS præparativ LC-søjle er en generel C18-søjle, der bruges i en bred vifte af USP L1 applikationer.
Opskaler din analysemetode vha Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP ODS C18 omvendt fase præparative HPLC kolonner. Vores søjler kommer i en række forskellige dimensioner, herunder en mulighed for XtendedLife hardware, som forbedrer søjlens levetid ved at opretholde en ensartet pakket seng. Denne C18-søjle er en generel søjle, der bruges i en bred vifte af applikationer, perfekt til rutinemæssige arbejdsgange.
Til rutinemæssige applikationer
  • C18 (USP L1) selektivitet.
  • pH stabil fra 2 til 8.
  • Maksimal temperatur på 60 °C.
Forberedende HPLC-søjle-hardwareindstillinger - baseret på søjlens indre diameter (i.d. ) og kolonneydelsesbehov.
Standard gevind og standard flange hardware
  • Designet til standardapplikationer, ekspertpakket og robust designet til at levere alsidige produkter til rutinemæssig brug.
  • Standard gevindbeslag til søjle i.d. < 40 mm.
  • Standard flangebeslag til søjle i.d. ≥ 40 mm.
  • Standardhardware kan modificeres efter anmodning til at være kompatibel med SFC.
XtendedLife hardware
  • Forbedrer kolonnens levetid ved at inkorporere et internt DAC-system (Dynamic Axial Compression), der sikrer, at mediesengen hele tiden er tæt pakket.
  • Kompatibel med SFC og fås i dimensioner op til 50 mm i.d.
Preparative Guards er en gennemprøvet og omkostningseffektiv måde at forlænge levetiden på din præparative kolonne. Vores forberedende vagtsøjler kræver brug af en præparativ vagtholder.
Kundespecifikke ordrer
  • Hvis der er en Thermo Scientific stationær fase, du i øjeblikket bruger og gerne vil have i en forberedende skala, der ikke er vist, eller gerne vil diskutere en specifik søjledimension, vil vi gerne diskutere dine krav.
  • Kontakt venligst din lokale salgsrepræsentant for kundespecifikke ordrer.
  • Specialbyggede kolonner er ikke kvalificerede til returnering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Forberedende kolonne, forlænget liv
Diameter (metrisk) 50 mm
Længde (metrisk) 150 mm
Maks. Tryk 2000 psi (140 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 130 Å
Overfladeareal 195 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase C18
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs silica
Kulstofbelastning 10%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase