Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS Si HPLC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Adskil ikke-polære og moderat polære forbindelser med høj belastningskapacitet Hypersil PREP HS Si, fuldt skalerbar fra analytisk til forberedelse til USP-L3-applikationer.
Opskaler nemt din analytiske metode og opnå maksimal fastholdelse og belastning vha Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS Si præparative HPLC-søjler. Pakket med en nøgen silica er partiklerne med stort overfladeareal med en porestørrelse på 100 Å lavet til normalfasekromatografi af upolære og moderat polære organiske forbindelser. Vores forberedende HPLC-søjler kommer i en række forskellige dimensioner, herunder en mulighed for XtendedLife-hardware, som forbedrer kolonnens levetid ved at opretholde en ensartet pakket leje.
Normal fase kromatografi
- Silica til at adskille upolære og moderat polære organiske forbindelser.
- USP L3 - partikel med stort overfladeareal med 100Å porestørrelse.
- pH stabil fra 2 til 0,7
- Maksimal temperatur på 60 °C.
Forberedende HPLC-søjle-hardwareindstillinger - baseret på søjlens indre diameter (i.d. ) og kolonneydelsesbehov.
Standard gevind og standard flange hardware
- Designet til standardapplikationer, ekspertpakket og robust designet til at levere alsidige produkter til rutinemæssig brug.
- Standard gevindbeslag til søjle i.d. < 40 mm.
- Standard flangebeslag til søjle i.d. ≥ 40 mm.
- Standardhardware kan modificeres efter anmodning til at være kompatibel med SFC.
XtendedLife hardware
- Forbedrer kolonnens levetid ved at inkorporere et internt DAC-system (Dynamic Axial Compression), der sikrer, at mediesengen hele tiden er tæt pakket.
- Kompatibel med SFC og fås i dimensioner op til 50 mm i.d.
Preparative Guards er en gennemprøvet og omkostningseffektiv måde at forlænge levetiden på din præparative kolonne. Vores forberedende vagtsøjler kræver brug af en præparativ vagtholder.
Kundespecifikke ordrer
- Hvis der er en Thermo Scientific stationær fase, du i øjeblikket bruger og gerne vil have i en forberedende skala, der ikke er vist, eller gerne vil diskutere en specifik søjledimension, vil vi gerne diskutere dine krav.
- Kontakt venligst din lokale salgsrepræsentant for kundespecifikke ordrer.
- Specialbyggede kolonner er ikke kvalificerede til returnering.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Vagt 1/8 in. |
| Diameter (metrisk) | 20 mm |
| Til brug med | Afskærmningssøjle kræver brug af præparativ beskyttelsesholder, 891-031 |
| Længde (metrisk) | 30 mm |
| Maks. Tryk | 2200 psi (152 bar) |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 til 7 |
| Porestørrelse | 100Å |
| Overfladeareal | 350 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| Vis mere |