Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS C18 HPLC-søjler
Artikelnummer. 16478443 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
8 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
4.6 mm
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
10 μm
Kolonneformat:
Beskyttelseskolonne
Forberedende kolonne, forlænget liv
Forberedende kolonne, standard
Guard Column
Vagt 1/16 in.
Vagt 1/8 in.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16478443
Brand: Thermo Scientific™ 41010019323A
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Maksimer fastholdelse og belastning med Hypersil PREP HS C18 prep LC omvendt fase kolonner, som tilbyder høj belastningskapacitet og egnet til USP-L1 applikationer.
Maksimer fastholdelse og belastning vha Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS C18 omvendt fase præparative HPLC kolonner. Vores søjler kommer i en række forskellige dimensioner, hvilket giver dig mulighed for nemt at opskalere din analysemetode, herunder en mulighed for XtendedLife-hardware, som forbedrer kolonnens levetid ved at opretholde en ensartet pakket seng. Disse silica-baserede søjler er pakket med partikler med stort overfladeareal med en porestørrelse på 100 Å, der tilbyder C18-retention, et fremragende valg til små molekyler og lægemiddeloprensningsapplikationer.
Fremragende valg til rutinemæssige applikationer
  • C18 (USP L1) selektivitet - partikel med stort overfladeareal med 100Å porestørrelse.
  • pH stabil fra 2 til 9.
  • Maksimal temperatur på 60 °C.
Forberedende HPLC-søjle-hardwareindstillinger - baseret på søjlens indre diameter (i.d. ) og kolonneydelsesbehov.
Standard gevind og standard flange hardware
  • Designet til standardapplikationer, ekspertpakket og robust designet til at levere alsidige produkter til rutinemæssig brug.
  • Standard gevindbeslag til søjle i.d. < 40 mm.
  • Standard flangebeslag til søjle i.d. ≥ 40 mm.
  • Standardhardware kan modificeres efter anmodning til at være kompatibel med SFC.
XtendedLife hardware
  • Forbedrer kolonnens levetid ved at inkorporere et internt DAC-system (Dynamic Axial Compression), der sikrer, at mediesengen hele tiden er tæt pakket.
  • Kompatibel med SFC og fås i dimensioner op til 50 mm i.d.
Preparative Guards er en gennemprøvet og omkostningseffektiv måde at forlænge levetiden på din præparative kolonne. Vores forberedende vagtsøjler kræver brug af en præparativ vagtholder.
Kundespecifikke ordrer
  • Hvis der er en Thermo Scientific stationær fase, du i øjeblikket bruger og gerne vil have i en forberedende skala, der ikke er vist, eller gerne vil diskutere en specifik søjledimension, vil vi gerne diskutere dine krav.
  • Kontakt venligst din lokale salgsrepræsentant for kundespecifikke ordrer.
  • Specialbyggede kolonner er ikke kvalificerede til returnering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Vagt 1/16 in.
Diameter (metrisk) 10 mm
Til brug med Afskærmningssøjle kræver brug af præparativ beskyttelsesholder, 887-030
Længde (metrisk) 30 mm
Maks. Tryk 2200 psi (152 bar)
Partikelstørrelse 10 μm
pH 2 til 9
Porestørrelse 100Å
Overfladeareal 350 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase C18
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 15%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase