Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS Si HPLC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Adskil ikke-polære og moderat polære organiske forbindelser ved hjælp af normal fase Hypersil PREP Si BDS LC-søjler i forberedende skalaformater og XtendedLife-teknologi.
Opskaler nemt din analytiske metode ved hjælp af Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS Si præparative HPLC kolonner, som er pakket med en base deaktiveret silica til normal fase kromatografi af upolære og moderat polære organiske forbindelser. Vores forberedende HPLC-søjler kommer i en række forskellige dimensioner, herunder en mulighed for XtendedLife-hardware, som forbedrer kolonnens levetid ved at opretholde en ensartet pakket leje.
Normal fase kromatografi
- Base deaktiveret silica for at adskille upolære og moderat polære organiske forbindelser.
- USP L3.
- pH stabil fra 2 til 7.
- Maksimal temperatur på 60 °C.
Forberedende HPLC-søjle-hardwareindstillinger - baseret på søjlens indre diameter (i.d. ) og kolonneydelsesbehov.
Standard gevind og standard flange hardware
- Designet til standardapplikationer, ekspertpakket og robust designet til at levere alsidige produkter til rutinemæssig brug.
- Standard gevindbeslag til søjle i.d. < 40 mm.
- Standard flangebeslag til søjle i.d. ≥ 40 mm.
- Standardhardware kan modificeres efter anmodning til at være kompatibel med SFC.
XtendedLife hardware
- Forbedrer kolonnens levetid ved at inkorporere et internt DAC-system (Dynamic Axial Compression), der sikrer, at mediesengen hele tiden er tæt pakket.
- Kompatibel med SFC og fås i dimensioner op til 50 mm i.d.
Preparative Guards er en gennemprøvet og omkostningseffektiv måde at forlænge levetiden på din præparative kolonne. Vores forberedende vagtsøjler kræver brug af en præparativ vagtholder.
Kundespecifikke ordrer
- Hvis der er en Thermo Scientific stationær fase, du i øjeblikket bruger og gerne vil have i en forberedende skala, der ikke er vist, eller gerne vil diskutere en specifik søjledimension, vil vi gerne diskutere dine krav.
- Kontakt venligst din lokale salgsrepræsentant for kundespecifikke ordrer.
- Specialbyggede kolonner er ikke kvalificerede til returnering.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Forberedende kolonne, standard |
| Diameter (metrisk) | 2 mm |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| pH | 2 til 7 |
| Porestørrelse | 145Å |
| Overfladeareal | 185 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP type | L3 |
| Vis mere |