Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS Si HPLC kolonner
Artikelnummer. 16399076 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
8 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
4.6 mm
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
10 μm
Kolonneformat:
Beskyttelseskolonne
Forberedende kolonne, forlænget liv
Forberedende kolonne, standard
Vagt 1/16 in.
Vagt 1/8 in.
Pakningsstørrelse:
Hver
63 product options available for selection
Product selection table with 63 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstørrelse Kolonneformat Pakningsstørrelse
16399076 30 mm 10 mm 10 μm Vagt 1/16 in. -
16319046 50 mm 2 mm 3 μm Forberedende kolonne, standard -
16329046 50 mm 4.6 mm 3 μm Forberedende kolonne, standard Hver
16339046 100 mm 2 mm 3 μm Forberedende kolonne, standard -
16349046 100 mm 4.6 mm 3 μm Forberedende kolonne, standard -
16359046 150 mm 2 mm 3 μm Forberedende kolonne, standard -
16369046 150 mm 4.6 mm 3 μm Forberedende kolonne, standard -
16379046 250 mm 2 mm 3 μm Forberedende kolonne, standard -
16389046 250 mm 4.6 mm 3 μm Forberedende kolonne, standard -
16399046 50 mm 2 mm 5 μm Forberedende kolonne, standard -
16309056 50 mm 4.6 mm 5 μm Forberedende kolonne, standard -
16319056 50 mm 10 mm 5 μm Forberedende kolonne, standard Hver
16329056 50 mm 20 mm 5 μm Forberedende kolonne, standard -
16339056 50 mm 25 mm 5 μm Forberedende kolonne, forlænget liv -
16349056 100 mm 2 mm 5 μm Forberedende kolonne, standard Hver
16359056 100 mm 4.6 mm 5 μm Forberedende kolonne, standard -
16369056 100 mm 10 mm 5 μm Forberedende kolonne, standard -
16379056 100 mm 20 mm 5 μm Forberedende kolonne, standard -
16389056 100 mm 25 mm 5 μm Forberedende kolonne, forlænget liv -
16399056 150 mm 2 mm 5 μm Forberedende kolonne, standard Hver
16309066 150 mm 4.6 mm 5 μm Forberedende kolonne, standard -
16319066 150 mm 10 mm 5 μm Forberedende kolonne, standard -
16329066 150 mm 20 mm 5 μm Forberedende kolonne, standard -
16339066 150 mm 25 mm 5 μm Forberedende kolonne, forlænget liv -
16349066 150 mm 30 mm 5 μm Forberedende kolonne, standard -
16359066 150 mm 30 mm 5 μm Forberedende kolonne, forlænget liv -
16369066 150 mm 50 mm 5 μm Forberedende kolonne, standard -
16379066 150 mm 50 mm 5 μm Forberedende kolonne, forlænget liv -
16389066 250 mm 2 mm 5 μm Forberedende kolonne, standard -
16399066 250 mm 4.6 mm 5 μm Forberedende kolonne, standard -
16309076 250 mm 10 mm 5 μm Forberedende kolonne, standard -
16319076 250 mm 20 mm 5 μm Forberedende kolonne, standard Hver
16329076 250 mm 25 mm 5 μm Forberedende kolonne, forlænget liv Hver
16339076 250 mm 30 mm 5 μm Forberedende kolonne, standard -
16349076 250 mm 30 mm 5 μm Forberedende kolonne, forlænget liv -
16359076 250 mm 50 mm 5 μm Forberedende kolonne, standard -
16369076 250 mm 50 mm 5 μm Forberedende kolonne, forlænget liv -
16379076 8 mm 10 mm 10 μm Beskyttelseskolonne -
16389076 20 mm 10 mm 10 μm Beskyttelseskolonne Hver
16309086 30 mm 10 mm 10 μm Vagt 1/8 in. -
16319086 20 mm 20 mm 10 μm Beskyttelseskolonne Hver
16329086 30 mm 20 mm 10 μm Vagt 1/16 in. -
16339086 30 mm 20 mm 10 μm Vagt 1/8 in. -
16349086 50 mm 10 mm 10 μm Forberedende kolonne, standard -
16359086 50 mm 20 mm 10 μm Forberedende kolonne, standard -
16369086 50 mm 25 mm 10 μm Forberedende kolonne, forlænget liv -
16379086 100 mm 10 mm 10 μm Forberedende kolonne, standard -
16389086 100 mm 20 mm 10 μm Forberedende kolonne, standard -
16399086 100 mm 25 mm 10 μm Forberedende kolonne, forlænget liv -
16309096 150 mm 10 mm 10 μm Forberedende kolonne, standard -
16319096 150 mm 20 mm 10 μm Forberedende kolonne, standard Hver
16329096 150 mm 25 mm 10 μm Forberedende kolonne, forlænget liv -
16339096 150 mm 30 mm 10 μm Forberedende kolonne, standard -
16349096 150 mm 30 mm 10 μm Forberedende kolonne, forlænget liv -
16359096 150 mm 50 mm 10 μm Forberedende kolonne, standard -
16369096 150 mm 50 mm 10 μm Forberedende kolonne, forlænget liv Hver
16379096 250 mm 10 mm 10 μm Forberedende kolonne, standard -
16389096 250 mm 20 mm 10 μm Forberedende kolonne, standard -
16399096 250 mm 25 mm 10 μm Forberedende kolonne, forlænget liv -
16309106 250 mm 30 mm 10 μm Forberedende kolonne, standard -
16319106 250 mm 30 mm 10 μm Forberedende kolonne, forlænget liv -
16329106 250 mm 50 mm 10 μm Forberedende kolonne, standard -
16339106 250 mm 50 mm 10 μm Forberedende kolonne, forlænget liv -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 63 options available.
63 options
Artikelnummer. 16399076 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 40310019323A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Adskil ikke-polære og moderat polære organiske forbindelser ved hjælp af normal fase Hypersil PREP Si BDS LC-søjler i forberedende skalaformater og XtendedLife-teknologi.
Opskaler nemt din analytiske metode ved hjælp af Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS Si præparative HPLC kolonner, som er pakket med en base deaktiveret silica til normal fase kromatografi af upolære og moderat polære organiske forbindelser. Vores forberedende HPLC-søjler kommer i en række forskellige dimensioner, herunder en mulighed for XtendedLife-hardware, som forbedrer kolonnens levetid ved at opretholde en ensartet pakket leje.
Normal fase kromatografi
  • Base deaktiveret silica for at adskille upolære og moderat polære organiske forbindelser.
  • USP L3.
  • pH stabil fra 2 til 7.
  • Maksimal temperatur på 60 °C.
Forberedende HPLC-søjle-hardwareindstillinger - baseret på søjlens indre diameter (i.d. ) og kolonneydelsesbehov.
Standard gevind og standard flange hardware
  • Designet til standardapplikationer, ekspertpakket og robust designet til at levere alsidige produkter til rutinemæssig brug.
  • Standard gevindbeslag til søjle i.d. < 40 mm.
  • Standard flangebeslag til søjle i.d. ≥ 40 mm.
  • Standardhardware kan modificeres efter anmodning til at være kompatibel med SFC.
XtendedLife hardware
  • Forbedrer kolonnens levetid ved at inkorporere et internt DAC-system (Dynamic Axial Compression), der sikrer, at mediesengen hele tiden er tæt pakket.
  • Kompatibel med SFC og fås i dimensioner op til 50 mm i.d.
Preparative Guards er en gennemprøvet og omkostningseffektiv måde at forlænge levetiden på din præparative kolonne. Vores forberedende vagtsøjler kræver brug af en præparativ vagtholder.
Kundespecifikke ordrer
  • Hvis der er en Thermo Scientific stationær fase, du i øjeblikket bruger og gerne vil have i en forberedende skala, der ikke er vist, eller gerne vil diskutere en specifik søjledimension, vil vi gerne diskutere dine krav.
  • Kontakt venligst din lokale salgsrepræsentant for kundespecifikke ordrer.
  • Specialbyggede kolonner er ikke kvalificerede til returnering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Vagt 1/16 in.
Diameter (metrisk) 10 mm
Til brug med Afskærmningssøjle kræver brug af præparativ beskyttelsesholder, 887-030
Længde (metrisk) 30 mm
Maks. Tryk 2200 psi (152 bar)
Partikelstørrelse 10 μm
pH 2 til 7
Porestørrelse 145Å
Overfladeareal 185 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L3
Stationær fase Silica
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, base-deaktiveret silica
Kulstofbelastning 0%
Kolonnetype Normal fase
Endcapped Nej
Fase Normal fase