Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS Phenyl HPLC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Opnå unik selektivitet for aromatiske og let polære forbindelser med en base-deaktiveret Hypersil PREP Phenyl BDS prep LC kolonne, velegnet til USP L11 applikationer.
Oprethold retention for aromatiske og moderat polære analytter med Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS Phenyl omvendt fase præparative HPLC-kolonner, mens du skalerer din metode op. Den stationære fase er basedeaktiveret for reduceret silanolaktivitet og har moderat hydrofobicitet, hvilket gør den ideel til adskillelse af analytblandinger med varierende polaritet og aromaticitet. Vores forberedende HPLC-søjler kommer i en række forskellige dimensioner, herunder en mulighed for XtendedLife-hardware, som forbedrer kolonnens levetid ved at opretholde en ensartet pakket leje.
Unik selektivitet
- Forbedret selektivitet for aromatiske og moderat polære analytter.
- Base deaktiveret silica.
- Selektivitet komplementær til den, der tilvejebringes af alkylkædefaser.
- Moderat hydrofobicitet sammenlignet med C18.
- Phenyl (USP L11) selektivitet.
- pH stabil fra 2 til 8.
- Maksimal temperatur på 60 °C.
Forberedende HPLC-søjle-hardwareindstillinger - baseret på søjlens indre diameter (i.d. ) og kolonneydelsesbehov.
Standard gevind og standard flange hardware
- Designet til standardapplikationer, ekspertpakket og robust designet til at levere alsidige produkter til rutinemæssig brug.
- Standard gevindbeslag til søjle i.d. < 40 mm.
- Standard flangebeslag til søjle i.d. ≥ 40 mm.
- Standardhardware kan modificeres efter anmodning til at være kompatibel med SFC.
XtendedLife hardware
- Forbedrer kolonnens levetid ved at inkorporere et internt DAC-system (Dynamic Axial Compression), der sikrer, at mediesengen hele tiden er tæt pakket.
- Kompatibel med SFC og fås i dimensioner op til 50 mm i.d.
Preparative Guards er en gennemprøvet og omkostningseffektiv måde at forlænge levetiden på din præparative kolonne. Vores forberedende vagtsøjler kræver brug af en præparativ vagtholder.
Kundespecifikke ordrer
- Hvis der er en Thermo Scientific stationær fase, du i øjeblikket bruger og gerne vil have i en forberedende skala, der ikke er vist, eller gerne vil diskutere en specifik søjledimension, vil vi gerne diskutere dine krav.
- Kontakt venligst din lokale salgsrepræsentant for kundespecifikke ordrer.
- Specialbyggede kolonner er ikke kvalificerede til returnering.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Forberedende kolonne, forlænget liv |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Maks. Tryk | 3500 psi (240 bar) |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 145Å |
| Overfladeareal | 185 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP type | L11 |
| Vis mere |