Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS C8 HPLC-kolonner
Artikelnummer. 16398966 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
8 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
4.6 mm
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
10 μm
Kolonneformat:
Beskyttelseskolonne
Forberedende kolonne, forlænget liv
Forberedende kolonne, standard
Guard Column
Vagt 1/16 in.
Vagt 1/8 in.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16398966
Brand: Thermo Scientific™ 40110159570A
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skaler op til præp LC vha Hypersil PREP C8 BDS HPLC-søjler, som tilbyder selektivitet svarende til C18, men med reduceret retention i analytisk og præparativ skala.
Skaler op fra analytisk til en præparativ LC-metode med Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS C8 omvendt fase præparativ HPLC kolonne. Vores søjler kommer i en række forskellige dimensioner, herunder en mulighed for XtendedLife hardware, som forbedrer søjlens levetid ved at opretholde en ensartet pakket seng. Med lignende selektivitet til C18-søjler og forudsigelig elueringsrækkefølge er C8-søjler med basedeaktivering for reduceret silanolaktivitet ideelle til analytter med medium hydrofobicitet, eller når en mindre hydrofob fase er påkrævet for at opnå optimal retention. Den lavere hydrofobicitet gør det muligt for forbindelser at eluere hurtigere, hvilket giver hurtigere separationer.
Lignende selektivitet, mindre retention end C18-søjler
  • Vellykket tilbageholdelse og separation af moderat hydrofobe analytter.
  • Ideel til fedtsyrer, som er for hydrofobe til analyse med C18-søjler.
  • Base deaktiveret silica.
  • C8 (USP L7) selektivitet.
  • pH stabil fra 2 til 8.
  • Maksimal temperatur på 60 °C.
Hurtigere adskillelser
  • Højere analytisk gennemløb sammenlignet med C18-alkylkædekemi.
  • Hurtigere eluering af forbindelse på grund af reducerede hydrofobe interaktioner.
Forberedende HPLC-søjle-hardwareindstillinger - baseret på søjlens indre diameter (i.d. ) og kolonneydelsesbehov.
Standard gevind og standard flange hardware
  • Designet til standardapplikationer, ekspertpakket og robust designet til at levere alsidige produkter til rutinemæssig brug.
  • Standard gevindbeslag til søjle i.d. < 40 mm.
  • Standard flangebeslag til søjle i.d. ≥ 40 mm.
  • Standardhardware kan modificeres efter anmodning til at være kompatibel med SFC.
XtendedLife hardware
  • Forbedrer kolonnens levetid ved at inkorporere et internt DAC-system (Dynamic Axial Compression), der sikrer, at mediesengen hele tiden er tæt pakket.
  • Kompatibel med SFC og fås i dimensioner op til 50 mm i.d.
Preparative Guards er en gennemprøvet og omkostningseffektiv måde at forlænge levetiden på din præparative kolonne. Vores forberedende vagtsøjler kræver brug af en præparativ vagtholder.
Kundespecifikke ordrer
  • Hvis der er en Thermo Scientific stationær fase, du i øjeblikket bruger og gerne vil have i en forberedende skala, der ikke er vist, eller gerne vil diskutere en specifik søjledimension, vil vi gerne diskutere dine krav.
  • Kontakt venligst din lokale salgsrepræsentant for kundespecifikke ordrer.
  • Specialbyggede kolonner er ikke kvalificerede til returnering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Forberedende kolonne, standard
Diameter (metrisk) 50 mm
Længde (metrisk) 150 mm
Maks. Tryk 2000 psi (140 bar)
Partikelstørrelse 10 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 145Å
Overfladeareal 185 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L7
Stationær fase C8
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, base-deaktiveret silica
Kulstofbelastning 7%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase