Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS C18 HPLC-søjler
Shop alle Thermo Scientific produkterDescription
Skaler op med Hypersil PREP C18 BDS præparative LC kolonner til rutineapplikationer og C18 retention med base deaktivering for reduceret silanol aktivitet.
Opskaler nemt din analytiske metode ved hjælp af Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS C18 omvendt fase præparative HPLC kolonner. Vores præp-søjler kommer i en række forskellige dimensioner, herunder en mulighed for XtendedLife-hardware, som forbedrer kolonnens levetid ved at opretholde en ensartet pakket seng. Disse endelukkede, silicabaserede kolonner tilbyder C18-retention med basedeaktivering for reduceret silanolaktivitet og er et glimrende valg til rutinemæssige applikationer, som kræver udvikling fra analytisk til præparativ LC-skala.
Fremragende valg til rutinemæssige applikationer
- C18 (USP L1) selektivitet.
- Base deaktiveret silica.
- pH stabil fra 2 til 8.
- Maksimal temperatur på 60 °C.
Forberedende HPLC-søjle-hardwareindstillinger - baseret på søjlens indre diameter (i.d. ) og kolonneydelsesbehov.
Standard gevind og standard flange hardware
- Designet til standardapplikationer, ekspertpakket og robust designet til at levere alsidige produkter til rutinemæssig brug.
- Standard gevindbeslag til søjle i.d. < 40 mm.
- Standard flangebeslag til søjle i.d. ≥ 40 mm.
- Standardhardware kan modificeres efter anmodning til at være kompatibel med SFC.
XtendedLife hardware
- Forbedrer kolonnens levetid ved at inkorporere et internt DAC-system (Dynamic Axial Compression), der sikrer, at mediesengen hele tiden er tæt pakket.
- Kompatibel med SFC og fås i dimensioner op til 50 mm i.d.
Preparative Guards er en gennemprøvet og omkostningseffektiv måde at forlænge levetiden på din præparative kolonne. Vores forberedende vagtsøjler kræver brug af en præparativ vagtholder.
Kundespecifikke ordrer
- Hvis der er en Thermo Scientific stationær fase, du i øjeblikket bruger og gerne vil have i en forberedende skala, der ikke er vist, eller gerne vil diskutere en specifik søjledimension, vil vi gerne diskutere dine krav.
- Kontakt venligst din lokale salgsrepræsentant for kundespecifikke ordrer.
- Specialbyggede kolonner er ikke kvalificerede til returnering.
Specifications
Specifications
| Kolonneformat | Vagt 1/8 in. |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Til brug med | Afskærmningssøjle kræver brug af forberedende beskyttelsesholder (katalog # 887-031) |
| Længde (metrisk) | 30 mm |
| Maks. Tryk | 2200 psi (152 bar) |
| Partikelstørrelse | 10 μm |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 145Å |
| Overfladeareal | 185 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| Show More |