Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ Phenyl (Ph) omvendt fase HPLC-kolonne, 3μ m, 3 mm x 150 mm
Artikelnummer. 10332925 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
10332925 150 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10332925 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 30903153030
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kolonneformat: Analytisk kolonne; Kulstofbelastning: 5%; Porestørrelse: 120Å ; Kolonnefase: Omvendt fase
  • Til adskillelse af visse aromatiske forbindelser og moderat polære forbindelser
  • Retentionsegenskaber svarende til Hypersil MOS
  • Alternativ selektivitet til C8
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 3 mm
Længde (metrisk) 150 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 3 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 120 Å
Overfladeareal 170 m²/g
Temperatur 60 °C
USP type L11
Stationær fase Phenyl (Ph)
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs type A-silica
Kulstofbelastning 5%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Nej
Fase Omvendt fase