Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 Reversed Phase HPLC Column, 5 μm, 21.2 mm x 250 mm
Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Excellent batch-to-batch reproducibility
- Spherical particle with narrow particle size distribution
- Long column lifetime
- High performance and column efficiency
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Preparative Column |
| Diameter (metrisk) | 21.2 mm |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Porestørrelse | 120 Å |
| Overfladeareal | 170 m²/g |
| USP type | L1 |
| Stationær fase | C18 |
| Emballagemateriale | Silica |
| Vis mere |