Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 kolonner
Artikelnummer. 10611134 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
60 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
20 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
10 μm
Kolonneformat:
Analytisk kolonne
Beskyttelsespatron, 4 stk.
Forberedende kolonne
Forberedende kolonne, standard
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
54 product options available for selection
Product selection table with 54 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstørrelse Kolonneformat Pakningsstørrelse
10611134 100 mm 4.6 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
10009432 50 mm 2.1 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
11547441 30 mm 4.6 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
10678825 50 mm 3 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
11557441 60 mm 4 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
16318586 250 mm 10 mm 5 μm Forberedende kolonne, standard -
10288034 60 mm 4.6 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
10728063 50 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
16328586 250 mm 20 mm 5 μm Forberedende kolonne, standard -
10434593 100 mm 2.1 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10159014 100 mm 3 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10381795 100 mm 4 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
11517451 75 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10243313 100 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10189274 125 mm 2.1 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
11543181 250 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10689965 125 mm 3 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
11553181 250 mm 10 mm 5 μm Forberedende kolonne Hver
10572275 125 mm 4 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10783805 125 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10263553 150 mm 2.1 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10763616 150 mm 3 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10429344 150 mm 4 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10019192 150 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
11597451 150 mm 4 mm 10 μm Analytisk kolonne Hver
10527494 200 mm 2.1 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10498944 200 mm 4 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10456854 200 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10140693 250 mm 2.1 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10097384 250 mm 3 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10640584 250 mm 4 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10099282 250 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10650246 10 mm 3 mm 5 μm Beskyttelsespatron, 4 stk. Pakke med 4
10581295 10 mm 4 mm 3 μm Beskyttelsespatron, 4 stk. Pakke med 4
10016024 10 mm 3 mm 3 μm Beskyttelsespatron, 4 stk. Pakke med 4
10551105 10 mm 2.1 mm 3 μm Beskyttelsespatron, 4 stk. Pakke med 4
10414593 10 mm 4 mm 5 μm Beskyttelsespatron, 4 stk. Pakke med 4
10543795 10 mm 2.1 mm 5 μm Beskyttelsespatron, 4 stk. Pakke med 4
10723995 250 mm 4.6 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
10017904 250 mm 4 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
10488014 250 mm 3 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
10649565 250 mm 2.1 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
10404593 150 mm 4.6 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
10202065 150 mm 4 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
10689205 150 mm 3 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
10160593 150 mm 2.1 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
10418613 125 mm 4.6 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
10668334 125 mm 4 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
10767655 100 mm 4 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
10126383 100 mm 3 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
10582445 100 mm 2.1 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
10610944 50 mm 4.6 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
10477824 50 mm 3 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
10364223 50 mm 2.1 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 54 options available.
54 options
Artikelnummer. 10611134 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 30103104630
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Anvendes som en C18-fase til generelt brug med sure og neutrale analytter.
Vælg Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 HPLC-kolonner til en C18-fase til generelt brug i en bred vifte af applikationer.
Hypersil stationære faser er anerkendt som en industristandard inden for HPLC. De klassiske Hypersil-faser er dokumenteret som effektivt analytisk værktøj og er veletablerede og refereres til i mange HPLC-metoder verden over. Kvaliteten er sikret ved fremstilling i overensstemmelse med ISO 9001-2000 kvalitetsretningslinjer.
For mere udfordrende separationer, der kræver forbedret kromatografisk præstation, anbefaler vi brugen af Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™-kolonner som et alternativ.
En fremragende C18-fase til en bred vifte af applikationer.
  • Høj effektivitet
  • Dokumenteret reproducerbarhed
  • Usædvanligt pålidelige
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Længde (metrisk) 100 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 3 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 120 Å
Overfladeareal 170 m²/g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase C18
Produktlinje Hypersil klassisk
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs type A-silica
Kulstofbelastning 10%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Materiale Stainless Steel
Teknik Reversed Phase HPLC
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.