Få mere at vide
- Home
- Products
- Kromatografisøjler og patroner
- HPLC kolonner og patroner
- HPLC-kolonner
- Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 kolonner
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 kolonner
Artikelnummer. 10243313 Shop alle Thermo Scientific produkter| Artikelnummer. | Længde (metrisk) | Diameter (metrisk) | Partikelstørrelse | Kolonneformat | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 10243313 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10009432 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 11547441 | 30 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10678825 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 11557441 | 60 mm | 4 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 16318586 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 10288034 | 60 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10728063 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 16328586 | 250 mm | 20 mm | 5 μm | Forberedende kolonne, standard | - |
| 10434593 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10159014 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10381795 | 100 mm | 4 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 11517451 | 75 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10189274 | 125 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 11543181 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10689965 | 125 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 11553181 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Forberedende kolonne | Hver |
| 10572275 | 125 mm | 4 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10783805 | 125 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10263553 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10763616 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10429344 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10019192 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 11597451 | 150 mm | 4 mm | 10 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10527494 | 200 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10498944 | 200 mm | 4 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10456854 | 200 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10140693 | 250 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10097384 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10640584 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10099282 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10650246 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | Beskyttelsespatron, 4 stk. | Pakke med 4 |
| 10581295 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Beskyttelsespatron, 4 stk. | Pakke med 4 |
| 10016024 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | Beskyttelsespatron, 4 stk. | Pakke med 4 |
| 10551105 | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm | Beskyttelsespatron, 4 stk. | Pakke med 4 |
| 10414593 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | Beskyttelsespatron, 4 stk. | Pakke med 4 |
| 10543795 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm | Beskyttelsespatron, 4 stk. | Pakke med 4 |
| 10723995 | 250 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10017904 | 250 mm | 4 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10488014 | 250 mm | 3 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10649565 | 250 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10404593 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10202065 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10689205 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10160593 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10418613 | 125 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10668334 | 125 mm | 4 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10611134 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10767655 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10126383 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10582445 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10610944 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10477824 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10364223 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
Brug rabatkode 28038
Log ind for at se lagerbeholdningen.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28038" for at få din tilbudspris.
Description
Vælg Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 HPLC-kolonner til en C18-fase til generelt brug i en bred vifte af applikationer.
Hypersil stationære faser er anerkendt som en industristandard inden for HPLC. De klassiske Hypersil-faser er dokumenteret som effektivt analytisk værktøj og er veletablerede og refereres til i mange HPLC-metoder verden over. Kvaliteten er sikret ved fremstilling i overensstemmelse med ISO 9001-2000 kvalitetsretningslinjer.
For mere udfordrende separationer, der kræver forbedret kromatografisk præstation, anbefaler vi brugen af Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™-kolonner som et alternativ.
- Høj effektivitet og dokumenteret reproducerbarhed
- Usædvanligt pålidelige
- Adskillelse af en lang række forbindelser, herunder ikke-polære, moderat polære og lipofile forbindelser såsom triglycerider
Bestillingsoplysninger:
Andre kolonnedimensioner inklusive forberedende kolonner er tilgængelige. Fås også i 10 μm. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
Specifications
Specifications
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 120 Å |
| Overfladeareal | 170 m²/g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP type | L1 |
| Stationær fase | C18 |
| Produktlinje | Hypersil klassisk |
| Emballagemateriale | Kugleformet, fuldt porøs type A-silica |
| Kulstofbelastning | 10% |
| Kolonnetype | Omvendt fase |
| Endcapped | Ja |
| Fase | Omvendt fase |
| Materiale | Stainless Steel |
| Teknik | Reversed Phase HPLC |
| Show More Show Less |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.