Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Vælg Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 HPLC-kolonner til en C18-fase til generelt brug i en bred vifte af applikationer.
Hypersil stationære faser er anerkendt som en industristandard inden for HPLC. De klassiske Hypersil-faser er dokumenteret som effektivt analytisk værktøj og er veletablerede og refereres til i mange HPLC-metoder verden over. Kvaliteten er sikret ved fremstilling i overensstemmelse med ISO 9001-2000 kvalitetsretningslinjer.
For mere udfordrende separationer, der kræver forbedret kromatografisk præstation, anbefaler vi brugen af Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™-kolonner som et alternativ.
En fremragende C18-fase til en bred vifte af applikationer.
- Høj effektivitet
- Dokumenteret reproducerbarhed
- Usædvanligt pålidelige
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4 mm |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 120 Å |
| Overfladeareal | 170 m²/g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP type | L1 |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.