Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18-søjle, 5 μm
Artikelnummer. 11557451 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
200 mm
300 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11557451
Brand: Thermo Scientific™ 30105304630
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et ubundet medie, der giver et effektivt værktøj til normalfasekromatografi af upolære og moderat polære organiske forbindelser
  • Fremragende batch-til-batch reproducerbarhed
  • Kugleformet partikel med snæver partikelstørrelsesfordeling
  • Lang søjlelevetid
  • Høj ydeevne og kolonneeffektivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Længde (metrisk) 300 mm
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 120 Å
Overfladeareal 170 m²/g
USP type L1
Stationær fase C18
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 10%
Kolonnetype Omvendt fase
Fase Omvendt fase