Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18-søjle, 10 μm
Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
200 mm
250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Høj effektivitet og dokumenteret reproducerbarhed
- Usædvanligt pålidelige
- Adskillelse af en lang række forbindelser, herunder ikke-polære, moderat polære og lipofile forbindelser såsom triglycerider
- Fremstillet under ISO 9001-2000 kvalitetsretningslinjer
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Længde (metrisk) | 200 mm |
| Partikelstørrelse | 10 μm |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 120 Å |
| Overfladeareal | 170 m²/g |
| USP type | L1 |
| Stationær fase | C18 |
| Emballagemateriale | Silica |
| Vis mere |