Beskrivelse
Anvendelse som en generel C18-fase til sure og neutrale analytter adskilt under vanskelige driftsforhold.
Brug denne velafprøvede, pålidelige L1. Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS-2 C18 HPLC-kolonner er et alternativ til ældre kolonnemærker, der almindeligvis refereres til i validerede metoder.
Hypersil stationære faser er anerkendt som en industristandard i HPLC. Bevist som et effektivt analytisk værktøj, klassisk Hypersil faser er veletablerede og refereres til i HPLC-metoder. Kvaliteten er sikret ved fremstilling under ISO 9001-2000 kvalitetsretningslinjer.
For mere udfordrende separationer, der kræver forbedret kromatografisk ydeevne, brug Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ kolonner.
- Baseret på type A silica
- Fremragende reproducerbarhed
- Selektivitet over en bred vifte af applikationer
- Fremstillet under ISO 9001:2000 kvalitetsretningslinjer
Bestillingsoplysninger:
Andre kolonnedimensioner er tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 80Å |
| Overfladeareal | 220 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP type | L1 |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.