Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS-2 C18 kolonner
Artikelnummer. 10211155 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstørrelse unitSize
10211155 50 mm 4.6 mm 5 μm Hver
11527511 125 mm 4 mm 5 μm Hver
10130793 100 mm 4.6 mm 5 μm Hver
10745374 150 mm 4.6 mm 5 μm Hver
10678913 250 mm 4 mm 5 μm Hver
10552075 250 mm 4.6 mm 5 μm Hver
10640056 10 mm 4 mm 3 μm Pakke med 4
10097354 50 mm 4.6 mm 3 μm Hver
10007514 100 mm 4 mm 3 μm Hver
10677893 100 mm 4.6 mm 3 μm Hver
10212105 150 mm 4.6 mm 3 μm Hver
10361155 10 mm 4.6 mm 5 μm Pakke med 4
10528615 150 mm 3 mm 5 μm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 10211155 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 31605054630
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendelse som en generel C18-fase til sure og neutrale analytter adskilt under vanskelige driftsforhold.
Brug denne velafprøvede, pålidelige L1. Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS-2 C18 HPLC-kolonner er et alternativ til ældre kolonnemærker, der almindeligvis refereres til i validerede metoder.
Hypersil stationære faser er anerkendt som en industristandard i HPLC. Bevist som et effektivt analytisk værktøj, klassisk Hypersil faser er veletablerede og refereres til i HPLC-metoder. Kvaliteten er sikret ved fremstilling under ISO 9001-2000 kvalitetsretningslinjer.
For mere udfordrende separationer, der kræver forbedret kromatografisk ydeevne, brug Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ kolonner.
  • Baseret på type A silica
  • Fremragende reproducerbarhed
  • Selektivitet over en bred vifte af applikationer
  • Fremstillet under ISO 9001:2000 kvalitetsretningslinjer
Bestillingsoplysninger:
Andre kolonnedimensioner er tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Længde (metrisk) 50 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 80Å
Overfladeareal 220 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase C18
Produktlinje Hypersil klassisk
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs type A-silica
Kulstofbelastning 11%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.