Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS-2 C18 kolonner
Artikelnummer. 10097354 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 10097354
Brand: Thermo Scientific™ 31603054630
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendelse som en generel C18-fase til sure og neutrale analytter adskilt under vanskelige driftsforhold.
Brug denne velafprøvede, pålidelige L1. Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS-2 C18 HPLC-kolonner er et alternativ til ældre kolonnemærker, der almindeligvis refereres til i validerede metoder.
Hypersil stationære faser er anerkendt som en industristandard i HPLC. Bevist som et effektivt analytisk værktøj, klassisk Hypersil faser er veletablerede og refereres til i HPLC-metoder. Kvaliteten er sikret ved fremstilling under ISO 9001-2000 kvalitetsretningslinjer.
For mere udfordrende separationer, der kræver forbedret kromatografisk ydeevne, brug Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ kolonner.
  • Baseret på Type A silica
  • Fremragende reproducerbarhed
  • Selektivitet over en bred vifte af applikationer
  • Fremstillet under ISO 9001:2000 kvalitetsretningslinjer
Bestillingsoplysninger:
Andre kolonnedimensioner er tilgængelige. Ring venligst til din kundeservicerepræsentant for mere information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Til brug med HPLC
Længde (metrisk) 50 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 3 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 80Å
Overfladeareal 220 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase C18
Produktlinje Hypersil klassisk
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs type A-silica
Kulstofbelastning 11%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.