Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS-2 C18 kolonne
Artikelnummer. 11537511 Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk):
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11537511
Brand: Thermo Scientific™ 31605124630
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver en fremragende C18-fase til en bred vifte af applikationer og en global standard for mange eksisterende metoder.
  • Høj effektivitet og dokumenteret reproducerbarhed
  • Usædvanligt pålidelige
  • Adskillelse af en lang række forbindelser, herunder ikke-polære, moderat polære og lipofile forbindelser såsom triglycerider
  • Fremstillet under ISO 9001-2000 kvalitetsretningslinjer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Længde (metrisk) 120 mm
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 80Å
Overfladeareal 220 m² /g
USP type L1
Stationær fase C18
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 11%
Kolonnetype Omvendt fase
Fase Omvendt fase