Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS C8 LC-søjle, 5 μm
Artikelnummer. 11597461 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
100 mm
125 mm
200 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
11597461 200 mm 4.6 mm Hver
11587461 200 mm 2.1 mm Hver
10334423 100 mm 2.1 mm Hver
11309081 125 mm 4.6 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11597461 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 30205204630
Fra kemikalier til kromatografi
Brug rabatkode 27991
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 26-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Analyser pålideligt moderat hydrofobe analytter såsom små peptider og proteiner, lægemidler, steroider og miljøprøver.
  • Pålidelig, mindre tilbageholdende fase
  • Lange kolonnelevetider, selv under basale forhold
  • Fremstillet under ISO 9001-2000 kvalitetsretningslinjer
  • Overkommelig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Længde (metrisk) 200 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 120 Å
Overfladeareal 170 m²/g
Temperatur 60 °C
USP type L7
Stationær fase C8
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs type A-silica
Kulstofbelastning 6.5%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Nej
Fase Omvendt fase