Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS C8 LC-søjle, 5 μm
Artikelnummer. 11587461 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
100 mm
125 mm
200 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11587461
Brand: Thermo Scientific™ 30205202130
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Analyser pålideligt moderat hydrofobe analytter såsom små peptider og proteiner, lægemidler, steroider og miljøprøver.
  • Pålidelig, mindre tilbageholdende fase
  • Lange kolonnelevetider, selv under basale forhold
  • Fremstillet under ISO 9001-2000 kvalitetsretningslinjer
  • Overkommelig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Længde (metrisk) 200 mm
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 120 Å
Overfladeareal 170 m²/g
USP type L7
Stationær fase C8
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 6.5%
Kolonnetype Omvendt fase
Fase Omvendt fase