Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS C8 HPLC-kolonner
Artikelnummer. 10353993 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
50 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
10 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 10353993
Brand: Thermo Scientific™ 30205254630
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes som en generel C8-fase til sure og neutrale analytter.
For pålidelig, overkommelig analyse af mere hydrofobe analytter såsom små peptider og proteiner, lægemidler, steroider og miljøprøver, brug Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS C8 HPLC-kolonner.
Anerkendt som en HPLC industristandard, Hypersil stationære faser er dokumenterede effektive analytiske værktøjer. Klassisk Hypersil faser er veletablerede og refereres til i HPLC-metoder. Kvaliteten er sikret ved fremstilling under ISO 9001-2000 retningslinjer.
Til separationer, der kræver forbedret kromatografisk ydeevne, brug Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 kolonner som alternativ.
  • Pålidelig, mindre tilbageholdende fase
  • Lange kolonnelevetider, selv under basale forhold
  • Fremstillet under ISO 9001-2000 kvalitetsretningslinjer
  • Overkommelig
Bestillingsoplysninger:
Andre kolonnedimensioner er tilgængelige. Fås også i 10 μm. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 120 Å
Overfladeareal 170 m²/g
Temperatur 60 °C
USP type L7
Stationær fase C8
Produktlinje Hypersil klassisk
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs type A-silica
Kulstofbelastning 6.5%
Kolonnetype Omvendt fase
Fase Omvendt fase
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.