Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS C8 HPLC-kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Anvendes som en generel C8-fase til sure og neutrale analytter.
For pålidelig, overkommelig analyse af mere hydrofobe analytter såsom små peptider og proteiner, lægemidler, steroider og miljøprøver, brug Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS C8 HPLC-kolonner.
Anerkendt som en HPLC industristandard, Hypersil stationære faser er dokumenterede effektive analytiske værktøjer. Klassisk Hypersil faser er veletablerede og refereres til i HPLC-metoder. Kvaliteten er sikret ved fremstilling under ISO 9001-2000 retningslinjer.
Til separationer, der kræver forbedret kromatografisk ydeevne, brug Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 kolonner som alternativ.
- Pålidelig, mindre tilbageholdende fase
- Lange kolonnelevetider, selv under basale forhold
- Fremstillet under ISO 9001-2000 kvalitetsretningslinjer
- Overkommelig
Bestillingsoplysninger:
Andre kolonnedimensioner er tilgængelige. Fås også i 10 μm. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 120 Å |
| Overfladeareal | 170 m²/g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP type | L7 |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.