Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS C8 HPLC-kolonner
Artikelnummer. 10027214 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
50 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
10 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 10027214
Brand: Thermo Scientific™ 30203054630
Anvendes som en generel C8-fase til sure og neutrale analytter.
For pålidelig, overkommelig analyse af mere hydrofobe analytter såsom små peptider og proteiner, lægemidler, steroider og miljøprøver, brug Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS C8 HPLC-kolonner.
Anerkendt som en HPLC industristandard, Hypersil stationære faser er dokumenterede effektive analytiske værktøjer. Klassisk Hypersil faser er veletablerede og refereres til i HPLC-metoder. Kvaliteten er sikret ved fremstilling under ISO 9001-2000 retningslinjer.
Til separationer, der kræver forbedret kromatografisk ydeevne, brug Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 kolonner som alternativ.
An excellent C18 phase for a broad range of applications.
  • High efficency
  • Proven reproducibility
  • Exceptionally reliable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytical Column
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Til brug med HPLC
Længde (metrisk) 50 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 3 μm
pH 2 to 8
Porestørrelse 120 Å
Overfladeareal 170 m²/g
Temperatur 60°C
USP type L7
Stationær fase C8
Produktlinje Hypersil Classical
Emballagemateriale Spherical, Fully Porous Type A Silica
Kulstofbelastning 6.5%
Kolonnetype Reversed Phase
Endcapped No
Fase Reversed Phase
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.