Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS-2 (C8) Guard Cartridges
Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
4 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Beskrivelse
Kræver
Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection or stand alone holder, sold separately.
- The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
- Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
- Reliable, less retentive phase
- Long column lifetimes, even under basic conditions
Tekniske data
Tekniske data
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| Længde (metrisk) | 10 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4 mm |
| Stationær fase | MOS-2 (C8) |