Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS-2 (C8) Columns, 5μm Particle Size
Artikelnummer. 11577471 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
30 mm
125 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11577471
Brand: Thermo Scientific™ 30305124630
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Have a monolayer coverage of C8 alkyl chain chemically bonded onto the silica surface for a reproducible and efficient stationary phase
  • Pålidelig, mindre tilbageholdende fase
  • Lange kolonnelevetider, selv under basale forhold
  • Fremstillet under ISO 9001-2000 kvalitetsretningslinjer
  • Overkommelig
Overholdelse
Fremstillet under ISO 9001-2000 kvalitetsretningslinjer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Længde (metrisk) 125 mm
Partikelstørrelse 5 μm
Porestørrelse 120 Å
USP type L7
Stationær fase C8
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 6.5%
Kolonnetype Omvendt fase
Fase Omvendt fase