Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ Grøn PAH HPLC-kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Analyser hurtigt polyaromatiske kulbrinter (PAH'er) med Thermo Scientific™ Hypersil™ Grøn Grøn PAH LC kolonner. Med specielt skræddersyet alkylbundet silica med høj kulstofbelastning kan disse korte, hurtige kolonner analysere 16 PAH'er på fire minutter. Optimeret til EPA-metode 610: Polynukleære aromatiske kulbrinter, disse søjler giver fremragende ydeevne.
- 3,0 μm partikelstørrelse tilgængelig i 2,1, 3,0 og 4,6 mm diametre og 10, 100 og 150 mm længder
- 5,0 μm partikelstørrelse tilgængelig i 4,6 mm diameter og 10, 100, 150 og 250 mm længder
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Beskyttelsespatron, 4 stk. |
| Diameter (metrisk) | 4 mm |
| Til brug med | Analytisk kolonne |
| Længde (metrisk) | 10 mm |
| Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 120 Å |
| Overfladeareal | 170 m²/g |
| Temperatur | 60 °C |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.