Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ Grøn PAH HPLC-kolonner
Artikelnummer. 10342975 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
Stationær fase:
Phenyl (Ph)
Proprietær
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 10342975
Brand: Thermo Scientific™ 31105254630
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges til hurtig analyse af polyaromatiske kulbrinter (PAH'er). De har skræddersyet alkylbundet silica med høj kulstofbelastning for fremragende ydeevne.
Analyser hurtigt polyaromatiske kulbrinter (PAH'er) med Thermo Scientific™ Hypersil™ Grøn Grøn PAH LC kolonner. Med specielt skræddersyet alkylbundet silica med høj kulstofbelastning kan disse korte, hurtige kolonner analysere 16 PAH'er på fire minutter. Optimeret til EPA-metode 610: Polynukleære aromatiske kulbrinter, disse søjler giver fremragende ydeevne.
Stort udvalg af søjledimensioner for at opfylde dine behov PAH Analyse behov
  • 3,0 μm partikelstørrelse tilgængelig i 2,1, 3,0 og 4,6 mm diametre og 10, 100 og 150 mm længder
  • 5,0 μm partikelstørrelse tilgængelig i 4,6 mm diameter og 10, 100, 150 og 250 mm længder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 120 Å
Overfladeareal 170 m²/g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase Phenyl (Ph)
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs type A-silica
Kulstofbelastning 14%
Kolonnetype PAH Analyse
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Type Analytisk kolonne
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.