Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ Grøn PAH HPLC-kolonner
Bruges til hurtig analyse af polyaromatiske kulbrinter (PAH'er). De har skræddersyet alkylbundet silica med høj kulstofbelastning for fremragende ydeevne.
Brand:  Thermo Scientific™ 31103-012101
3849.27 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10279084
  • 3870.00 DKK / Pakke med 4
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 20-08-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Analyser hurtigt polyaromatiske kulbrinter (PAH'er) med Thermo Scientific™ Hypersil™ Grøn Grøn PAH LC kolonner. Med specielt skræddersyet alkylbundet silica med høj kulstofbelastning kan disse korte, hurtige kolonner analysere 16 PAH'er på fire minutter. Optimeret til EPA-metode 610: Polynukleære aromatiske kulbrinter, disse søjler giver fremragende ydeevne.
Stort udvalg af søjledimensioner for at opfylde dine behov PAH Analyse behov
  • 3,0 μm partikelstørrelse tilgængelig i 2,1, 3,0 og 4,6 mm diametre og 10, 100 og 150 mm længder
  • 5,0 μm partikelstørrelse tilgængelig i 4,6 mm diameter og 10, 100, 150 og 250 mm længder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Beskyttelsespatron, 4 stk.
Analytisk kolonne
5800 psi (400 bar)
2 til 8
170 m²/g
L1
Silica
PAH Analyse
Omvendt fase
2.1 mm
10 mm
3 μm
120 Å
60 °C
Phenyl (Ph)
14%
Ja
Beskyttelsespatron
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Hypersil™ Grøn PAH HPLC-kolonner > Partikelstørrelse: 3 μm; 10 l x 2,1 mm indre dia.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.