Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ VANQUISH™ PFP UHPLC kolonner
Artikelnummer. 15632757 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
100 mm
150 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15632757
Brand: Thermo Scientific™ 25402102130V
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges med højtryks-UHPLC for bedre adskillelse, hastighed og gennemstrømning af vanskelige opløselige blandinger af halogenerede forbindelser inklusive pesticider.
Opnå endnu større adskillelsesevne, hastighed og gennemløb til analyse af vanskelige opløselige blandinger af halogenerede forbindelser og ikke-halogenerede polære forbindelser ved at bruge Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ VANQUISH™ PFP (pentafluorphenyl) UHPLC-søjler. Disse søjler blev udviklet i forbindelse med Vanquish UHPLC-systemet for at drage fordel af systemets udvidede trykevner og robusthed. Resultatet er et nyt niveau af separation, hastighed og gennemløb, der løser analytiske udfordringer med at analysere komplekse matricer ved hjælp af væskekromatografi (LC) og LC-MS.
Leverer kraftfulde adskillelser
Det udvidede udvalg af Accucore Vanquish, Acclaim VANQUISH , og Hypersil GULD VANQUISH UHPLC-søjler tilbyder en bredere vifte af selektivitets- og formatmuligheder for at tilfredsstille forskellige UHPLC-applikationskrav. Disse kolonner leverer:
  • Bedre adskillelser: høj effektivitet muliggør adskillelse af meget kompleks blanding
  • Flere resultater: Høj effektivitet ved høje flowhastigheder
  • Nemmere interaktioner: Sømløs workflow-løsning til enkle og nemme adskillelser
  • Bredere muligheder: Bredt udvalg af kolonneselektiviteter og formater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Til brug med HPLC
Længde (metrisk) 100 mm
Maks. Tryk 21756 psi (1500 bar)
Partikelstørrelse 1.9μ m
pH 2 til 8
Porestørrelse 175Å
Overfladeareal 220 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L43
Stationær fase PFP (Pentafluorphenylpropyl)
Produktlinje Hypersil GULD
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 8%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase