Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ VANQUISH™ C18 UHPLC kolonner
Artikelnummer. 15682747 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
15682747 150 mm Hver
15672747 100 mm Hver
15662747 50 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15682747 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 25002152130V
Spar op til 60 % på essentielle produkter til kontrakttest
Brug rabatkode 28025
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Opnå enestående topform og høj opløsning til hurtige UHPLC-højtryks- og højkapacitetsapplikationer ved brug af generiske gradienter på Vanquish UHPLC- og LC/MS-systemer.
Opnået endnu større separationskraft, hastighed og gennemstrømning ved hjælp af Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ VANQUISH™ C18 UHPLC-kolonner. Disse omvendt-fase kolonner blev udviklet i samarbejde med Vanquish UHPLC-systemet for at udnytte systemets udvidede trykkapacitet og robusthed. Resultatet er et nyt niveau af separation, hastighed og gennemstrømning, der løser analytiske udfordringer ved analyse af komplekse matricer ved brug af væskekromatografi (LC) og LC-MS.
Levering af kraftfulde adskillelser
Det udvidede udvalg af Accucore Vanquish, Acclaim VANQUISH og Hypersil GOLD VANQUISH UHPLC-kolonner tilbyder et bredere udvalg af selektivitets- og formatmuligheder for at opfylde forskellige UHPLC-ansøgningskrav. De leverer:
  • Bedre adskillelser: Høj effektivitet muliggør separation af meget komplekse blandinger
  • Flere resultater: Høj effektivitet ved høje flowhastigheder
  • Lettere interaktioner: Sømløs workflow-løsning til enkle og nemme adskillelser
  • Bredere kapaciteter: Bredt udvalg af kolonneselektiviteter og formater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Til brug med UHPLC
Længde (metrisk) 150 mm
Maks. Tryk 21756 psi (1500 bar)
Partikelform Fuldstændig porøs
Partikelstørrelse 1.9μ m
pH 1 til 11
Porestørrelse 175Å
Mængde Hver
Overfladeareal 220 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase C18 Selektivitet
Produktlinje Hypersil GULD
Emballagemateriale Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 10%
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase