Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ VANQUISH™ C18 UHPLC kolonner Artikelnummer.: 15662747
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ VANQUISH™ C18 UHPLC kolonner
Artikelnummer. 15662747 Shop alle Thermo Scientific produkter
50 mm, Hver
Længde (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15662747
Brand: Thermo Scientific™ 25002052130V
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Opnå enestående topform og høj opløsning til hurtige UHPLC-højtryks- og højkapacitetsapplikationer ved brug af generiske gradienter på Vanquish UHPLC- og LC/MS-systemer.
Opnå endnu større kraft til adskillelse, hastighed og gennemløb ved at bruge Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ VANQUISH™ C18 UHPLC-søjler. Disse omvendte fasesøjler blev udviklet i forbindelse med Vanquish UHPLC-systemet for at drage fordel af systemets udvidede trykevner og robusthed. Resultatet er et nyt niveau af separation, hastighed og gennemløb, der løser analytiske udfordringer med at analysere komplekse matricer ved hjælp af væskekromatografi (LC) og LC-MS.
Leverer kraftfulde adskillelser
Det udvidede udvalg af Accucore Vanquish, Acclaim VANQUISH , og Hypersil GULD VANQUISH UHPLC-søjler tilbyder en bredere vifte af selektivitets- og formatmuligheder for at tilfredsstille forskellige UHPLC-applikationskrav. De leverer:
  • Bedre adskillelser: høj effektivitet muliggør adskillelse af meget kompleks blanding
  • Flere resultater: Høj effektivitet ved høje flowhastigheder
  • Nemmere interaktioner: Sømløs workflow-løsning til enkle og nemme adskillelser
  • Bredere muligheder: Bredt udvalg af kolonneselektiviteter og formater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Til brug med LC/MS
Længde (metrisk) 50 mm
Maks. Tryk 14500 psi (1000 bar)
Partikelstørrelse 1.9μ m
pH 1 til 11
Porestørrelse 175Å
Overfladeareal 220 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase C18 Selektivitet
Produktlinje Hypersil GULD
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 11%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Teknik Bio-LC
Produkttitel
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ VANQUISH™ C18 UHPLC kolonner >