Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ VANQUISH™ aQ UHPLC kolonner
Artikelnummer. p-6827108 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
100 mm
150 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15602757
Brand: Thermo Scientific™ 25302102130V
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes til UHPLC-højtryksapplikationer til at tilbageholde og opløse polære analytter med meget vandige mobile faser på Vanquish UHPLC-systemet.
Opnå endnu større kraft til adskillelse, hastighed og gennemløb til tilbageholdelse og opløsning af polære analytter ved at bruge Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ VANQUISH™ aQ UHPLC kolonner. Disse søjler blev udviklet i forbindelse med Vanquish UHPLC-systemet for at drage fordel af systemets udvidede trykevner og robusthed. Resultatet er et nyt niveau af separation, hastighed og gennemløb, der løser analytiske udfordringer med at analysere komplekse matricer ved hjælp af væskekromatografi (LC) og LC-MS.
Leverer kraftfulde adskillelser
Det udvidede udvalg af Accucore Vanquish, Acclaim VANQUISH , og Hypersil GULD VANQUISH UHPLC-søjler tilbyder en bredere vifte af selektivitets- og formatmuligheder for at tilfredsstille forskellige UHPLC-applikationskrav. Disse kolonner leverer:
  • Bedre adskillelser: høj effektivitet muliggør adskillelse af meget kompleks blanding
  • Flere resultater: Høj effektivitet ved høje flowhastigheder
  • Nemmere interaktioner: Sømløs workflow-løsning til enkle og nemme adskillelser
  • Bredere muligheder: Bredt udvalg af kolonneselektiviteter og formater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Til brug med HILISK
Længde (metrisk) 100 mm
Maks. Tryk 18130 psi (1250 bar)
Partikelstørrelse 1.9μ m
pH 2 til 9
Porestørrelse 175Å
Mængde Hver
Overfladeareal 220 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase C18
Produktlinje Hypersil GULD
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 12%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Polar
Fase Omvendt fase