Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ VANQUISH™ aQ UHPLC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Opnå endnu større kraft til adskillelse, hastighed og gennemløb til tilbageholdelse og opløsning af polære analytter ved at bruge Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ VANQUISH™ aQ UHPLC kolonner. Disse søjler blev udviklet i forbindelse med Vanquish UHPLC-systemet for at drage fordel af systemets udvidede trykevner og robusthed. Resultatet er et nyt niveau af separation, hastighed og gennemløb, der løser analytiske udfordringer med at analysere komplekse matricer ved hjælp af væskekromatografi (LC) og LC-MS.
Det udvidede udvalg af Accucore Vanquish, Acclaim VANQUISH , og Hypersil GULD VANQUISH UHPLC-søjler tilbyder en bredere vifte af selektivitets- og formatmuligheder for at tilfredsstille forskellige UHPLC-applikationskrav. Disse kolonner leverer:
- Bedre adskillelser: høj effektivitet muliggør adskillelse af meget kompleks blanding
- Flere resultater: Høj effektivitet ved høje flowhastigheder
- Nemmere interaktioner: Sømløs workflow-løsning til enkle og nemme adskillelser
- Bredere muligheder: Bredt udvalg af kolonneselektiviteter og formater
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Til brug med | HILISK |
| Længde (metrisk) | 200 mm |
| Maks. Tryk | 18130 psi (1250 bar) |
| Partikelstørrelse | 1.9μ m |
| pH | 2 til 9 |
| Porestørrelse | 175Å |
| Overfladeareal | 220 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| Vis mere |