Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Silica HPLC-søjler
Artikelnummer. 10774077 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
1.9μ m
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstørrelse Pakningsstørrelse
10774077 250 mm 4 mm 5 μm Hver
10311535 50 mm 2.1 mm 5 μm Hver
10279644 50 mm 4.6 mm 5 μm Hver
10311125 100 mm 2.1 mm 5 μm Hver
10167474 150 mm 2.1 mm 5 μm Hver
10437534 150 mm 4.6 mm 5 μm Hver
10556955 250 mm 2.1 mm 5 μm Hver
10360835 250 mm 4.6 mm 5 μm Hver
10498674 200 mm 2.1 mm 1.9μ m Hver
10341165 150 mm 2.1 mm 1.9μ m Hver
10065884 100 mm 2.1 mm 1.9μ m Hver
10722157 50 mm 2.1 mm 1.9μ m Hver
10157894 150 mm 4.6 mm 3 μm Hver
10127624 150 mm 3 mm 3 μm Hver
10764447 150 mm 2.1 mm 3 μm Hver
10331545 100 mm 4.6 mm 3 μm Hver
10066264 100 mm 2.1 mm 3 μm Hver
10076744 30 mm 4.6 mm 3 μm Hver
10524125 30 mm 2.1 mm 3 μm Hver
10289124 10 mm 4 mm 3 μm Pakke med 4
10629865 10 mm 3 mm 3 μm Pakke med 4
10371105 10 mm 2.1 mm 3 μm Pakke med 4
10648905 10 mm 4 mm 5 μm Pakke med 4
10555425 10 mm 2.1 mm 5 μm Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Artikelnummer. 10774077 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 25105254030
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Adskil effektivt upolære og moderat polære organiske forbindelser ved normalfasekromatografi ved hjælp af Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Silica LC kolonner.
Opnå enestående topform og følsomhed med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Silica LC kolonner. De ubundne, meget rene, base-deaktiverede silicamedier adskiller effektivt upolære og moderat polære organiske forbindelser ved normalfasekromatografi. Tilgængelige μsøjler på 1,9 m partikelstørrelse kan forbedre hastigheden og effektiviteten af dine applikationer.
Om Hypersil GOLD-familien af HPLC-kolonner
  • Tolv forskellige kemier er tilgængelige
  • Fremragende peak-symmetri
  • Smalle toppe for fremragende effektivitet
  • Forbedret følsomhed og forbedret opløsning
  • Enestående reproducerbarhed for pålidelig kromatografi, kolonne efter kolonne
  • Løsninger til højkapacitetsscreening
  • 1,9, 3 og 5 μm partikelstørrelser til alle dine separationsbehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4 mm
Til brug med HPLC
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelform Fuldstændig porøs
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 175Å
Mængde Hver
Overfladeareal 220 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L3
Stationær fase Silica
Produktlinje Hypersil GULD
Emballagemateriale Ultrapure Silica
Endcapped Nej
Fase Normal fase og HILIC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.