Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Silica HPLC-søjler
Artikelnummer. 10437534 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
1.9μ m
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 10437534
Brand: Thermo Scientific™ 25105154630
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Adskil effektivt upolære og moderat polære organiske forbindelser ved normalfasekromatografi ved hjælp af Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Silica LC kolonner.
Opnå enestående topform og følsomhed med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Silica LC kolonner. De ubundne, meget rene, base-deaktiverede silicamedier adskiller effektivt upolære og moderat polære organiske forbindelser ved normalfasekromatografi. Tilgængelige μsøjler på 1,9 m partikelstørrelse kan forbedre hastigheden og effektiviteten af dine applikationer.
Om Hypersil GULD Familie af HPLC-søjler
  • Tolv forskellige kemier er tilgængelige
  • Fremragende topsymmetri
  • Smalle tinder for enestående effektivitet
  • Forbedret følsomhed og forbedret opløsning
  • Enestående reproducerbarhed for pålidelig kromatografi, søjle efter søjle
  • Løsninger til high-throughput screening
  • 1,9, 3 og μ5 m partikelstørrelser til alle dine separationsbehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Længde (metrisk) 150 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 175Å
Overfladeareal 220 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L3
Stationær fase Silica
Produktlinje Hypersil GULD
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kolonnetype Normal fase
Endcapped Nej
Fase Normal fase
Type Analytisk kolonne
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.