Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Silica HPLC-søjler
Artikelnummer. 10371105 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
1.9μ m
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 10371105
Brand: Thermo Scientific™ 25103012101
Adskil effektivt upolære og moderat polære organiske forbindelser ved normalfasekromatografi ved hjælp af Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Silica LC kolonner.
Opnå enestående topform og følsomhed med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Silica LC kolonner. De ubundne, meget rene, base-deaktiverede silicamedier adskiller effektivt upolære og moderat polære organiske forbindelser ved normalfasekromatografi. Tilgængelige μsøjler på 1,9 m partikelstørrelse kan forbedre hastigheden og effektiviteten af dine applikationer.
About the Hypersil GOLD Family of HPLC Columns
  • Twelve different chemistries are available
  • Excellent peak symmetry
  • Narrow peaks for outstanding efficiency
  • Enhanced sensitivity and improved resolution
  • Exceptional reproducibility for reliable chromatography, column after column
  • Solutions for high-throughput screening
  • 1.9, 3 and 5μm particle sizes for all your separation needs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Guard Cartridge, 4 Pk.
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Til brug med Uniguard Direct-Connection and Stand Alone Holder
Længde (metrisk) 10 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 3 μm
pH 2 to 8
Porestørrelse 175 Å
Overfladeareal 220 m²/g
Temperatur 60°C
USP type L3
Stationær fase Silica
Produktlinje Hypersil GOLD
Emballagemateriale Silica
Kolonnetype Normal Phase
Endcapped No
Fase Normal Phase
Type Guard Cartridge, 4 Pk.
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.