Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Silica HPLC-søjler
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Opnå enestående topform og følsomhed med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Silica LC kolonner. De ubundne, meget rene, base-deaktiverede silicamedier adskiller effektivt upolære og moderat polære organiske forbindelser ved normalfasekromatografi. Tilgængelige μsøjler på 1,9 m partikelstørrelse kan forbedre hastigheden og effektiviteten af dine applikationer.
- Twelve different chemistries are available
- Excellent peak symmetry
- Narrow peaks for outstanding efficiency
- Enhanced sensitivity and improved resolution
- Exceptional reproducibility for reliable chromatography, column after column
- Solutions for high-throughput screening
- 1.9, 3 and 5μm particle sizes for all your separation needs
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytical Column |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Porestørrelse | 175 Å |
| Overfladeareal | 220 m²/g |
| Temperatur | 60°C |
| USP type | L3 |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.