Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Silica HPLC-søjler
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Opnå enestående topform og følsomhed med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Silica LC kolonner. De ubundne, meget rene, base-deaktiverede silicamedier adskiller effektivt upolære og moderat polære organiske forbindelser ved normalfasekromatografi. Tilgængelige μsøjler på 1,9 m partikelstørrelse kan forbedre hastigheden og effektiviteten af dine applikationer.
- Tolv forskellige kemier er tilgængelige
- Fremragende topsymmetri
- Smalle tinder for enestående effektivitet
- Forbedret følsomhed og forbedret opløsning
- Enestående reproducerbarhed for pålidelig kromatografi, søjle efter søjle
- Løsninger til high-throughput screening
- 1,9, 3 og μ5 m partikelstørrelser til alle dine separationsbehov
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Beskyttelsespatron, 4 stk. |
| Diameter (metrisk) | 4 mm |
| Til brug med | Uniguard Direct-Connection og Stand Alone Holder |
| Længde (metrisk) | 10 mm |
| Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 175Å |
| Overfladeareal | 220 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.