Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ SAX HPLC kolonner
Artikelnummer. p-4523142 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
1.9μ m
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 10417454
Brand: Thermo Scientific™ 26305052130
Analyser mindre organiske molekyler, herunder nukleotider og organiske syrer, hurtigt og effektivt med Thermo Scientific™ Hypersil™ GOLD SAX LC søjler.
Analyser mindre organiske molekyler, herunder nukleotider og organiske syrer, hurtigt og effektivt med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ SAX LC kolonner. Disse kvaternære amin-stærke anionbytterkolonner er yderst stabile for vandige og mobile faser med lav pH. Baseret på silica med høj renhed bundet med en ionbytterligand, Hypersil GOLD SAX LC-søjler giver enestående topform og følsomhed.
About the Hypersil GOLD Family of HPLC Columns
Meet the challenges of modern chromatography with state-of-the-art columns that provide outstanding performance and consistent separations. Twelve different chemistries are available so you can optimize separations and maximize productivity. Get outstanding peak shapes in reversed phase, ion exchange, HILIC or normal phase chromatography.
  • Excellent peak symmetry
  • Narrow peaks for outstanding efficiency
  • Enhanced sensitivity and improved resolution
  • Exceptional reproducibility for reliable chromatography, column after column
  • Solutions for high-throughput screening
  • 1.9, 3 and 5μm particle sizes for all your separation needs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytical Column
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Flowhastighed 0.2 mL/min
Længde (metrisk) 50 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 to 8
Porestørrelse 175 Å
Overfladeareal 220 m²/g
Temperatur 60°C
USP type L14
Stationær fase Quaternary Amine
Produktlinje Hypersil GOLD
Emballagemateriale Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 2.5%
Kolonnetype Ion Exchange
Endcapped Yes
Fase Ion Exchange
Type Analytical Column
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.