Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ SAX HPLC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Analyser mindre organiske molekyler, herunder nukleotider og organiske syrer, hurtigt og effektivt med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ SAX LC kolonner. Disse kvaternære amin-stærke anionbytterkolonner er yderst stabile for vandige og mobile faser med lav pH. Baseret på silica med høj renhed bundet med en ionbytterligand, Hypersil GOLD SAX LC-søjler giver enestående topform og følsomhed.
Om Hypersil GOLD familie af HPLC-søjler
Mød udfordringerne ved moderne kromatografi med avancerede søjler, der giver enestående ydeevne og ensartede adskillelser. Tolv forskellige kemier er tilgængelige, så du kan optimere separationer og maksimere produktiviteten. Få fremragende topformer i omvendt fase, ionbytning, HILIC eller normal fase kromatografi.
- Fremragende topsymmetri
- Smalle tinder for enestående effektivitet
- Forbedret følsomhed og forbedret opløsning
- Enestående reproducerbarhed for pålidelig kromatografi, søjle efter søjle
- Løsninger til high-throughput screening
- 1,9, 3 og μ5 m partikelstørrelser til alle dine separationsbehov
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Flowhastighed | 0,5 ml/min |
| Til brug med | HPLC |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Maks. Tryk | 18130 psi (1250 bar) |
| Partikelstørrelse | 1.9μ m |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 175Å |
| Overfladeareal | 220 m² /g |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.